설명
Validation : HNMR at 40C
무균
sterile-filtered (0.2μm)
형태
viscous liquid (gel)
IVD
for in vitro diagnostic use
불순물
<5 CFU/g Bioburden
색상
pale yellow to colorless
pH
(6.5-7.5)
점도
2-25 cP(37 °C)
응용 분야
3D bioprinting
저장 온도
2-8°C
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
애플리케이션
법적 정보
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
시험 성적서(COA)
문서
약물 검사, 질병 모델링, 체외 장기 이식을 위해 바이오잉크를 기능성 조직 구조체로 3D 바이오프린팅할 수 있습니다. 특정 조직 공학 응용분야에 맞는 바이오잉크 및 분석법을 선택하십시오.
Bioinks enable 3D bioprinting of tissue constructs for drug screening and transplantation; select suitable bioinks for specific tissue engineering.
Learn how 3D bioprinting is revolutionizing drug discovery with highly-controllable cell co-culture, printable biomaterials, and its potential to simulate tissues and organs. This review paper also compares 3D bioprinting to other advanced biomimetic techniques such as organoids and organ chips.