주요 문서
92231
Sigma-Aldrich
1,1,3,3-Tetramethyldisiloxane
produced by Wacker Chemie AG, Burghausen, Germany, Wacker Chemie AG, ≥98.0% (GC)
동의어(들):
Siloxane HSi2
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
[(CH3)2SiH]2O
CAS Number:
Molecular Weight:
134.32
Beilstein:
1733364
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
Grade
produced by Wacker Chemie AG, Burghausen, Germany
분석
≥98.0% (GC)
제조업체/상표
Wacker Chemie AG
refractive index
n20/D 1.370 (lit.)
bp
70-71 °C (lit.)
density
0.76 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C[SiH](C)O[SiH](C)C
InChI
1S/C4H14OSi2/c1-6(2)5-7(3)4/h6-7H,1-4H3
InChI key
NVYQDQZEMGUESH-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
기타 정보
prices for bulk quantities on request
픽토그램
Flame
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 2
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
14.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
-9.99 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)