grade
technical
농도
~70% in isopropanol
refractive index
n20/D 1.430
SMILES string
CCP(CC)CC
InChI
1S/C6H15P/c1-4-7(5-2)6-3/h4-6H2,1-3H3
InChI key
RXJKFRMDXUJTEX-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Catalyst for:
- Regioselective formation of alcohols from hydrocarbonylation of alkenes
- Bronsted acid-assisted synthesis of dihydropyrones from aromatic aldehydes and allenoates
- Silaboration of enynes
- Conversion of phenylacetic acids to phenylacetonitriles of benzonitriles
- Thermal decomposition of platinum and palladium naphthalenediyl
- Asymmetrical Morita-Baylis-Hillman reaction
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system
Storage Class Code
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
66.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
19 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.