주요 문서
908320
Sigma-Aldrich
2-Methylglutaric-4,5-13C2 acid solution
1 mg/mL in methanol, ≥98 atom % 13C, ≥95% (CP)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
13C2C4H10O4
Molecular Weight:
148.13
UNSPSC 코드:
12352106
NACRES:
NA.12
동위원소 순도
≥98 atom % 13C
Quality Level
분석
≥95% (CP)
형태
solution
농도
1 mg/mL in methanol
기술
mass spectrometry (MS): suitable
질량 이동
M+2
저장 온도
−20°C
SMILES string
O[13C]([13CH2]CC(C)C(O)=O)=O
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
표적 기관
Eyes,Central nervous system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
49.5 °F
Flash Point (°C)
9.7 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)