주요 문서
90224
Sigma-Aldrich
3-Butoxy-propionaldehyde diethyl acetal
≥95.0% (GC)
동의어(들):
3-tert-Butoxy-1,1-diethoxypropane
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CH3)3COCH2CH2CH(OCH2CH3)2
CAS Number:
Molecular Weight:
204.31
Beilstein:
1745964
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
≥95.0% (GC)
refractive index
n20/D 1.411
density
0.877 g/mL at 20 °C (lit.)
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CCOC(CCOC(C)(C)C)OCC
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)