분석
95%
양식
powder or crystals
반응 적합성
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
reagent type: ligand
mp
123-126 °C
125 °C
작용기
phosphine
SMILES string
CC(C)Oc1cccc(OC(C)C)c1-c2ccccc2P(C3CCCCC3)C4CCCCC4
InChI
1S/C30H43O2P/c1-22(2)31-27-19-13-20-28(32-23(3)4)30(27)26-18-11-12-21-29(26)33(24-14-7-5-8-15-24)25-16-9-6-10-17-25/h11-13,18-25H,5-10,14-17H2,1-4H3
InChI key
MXFYYFVVIIWKFE-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
법적 정보
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객
문서
The Hazari group has developed an improved palladium precatalyst scaffold for a wide range of cross-coupling reactions
관련 콘텐츠
유기 반응 툴박스는 고유한 화학 반응을 위한 구조 활성(structure-activity) 관계를 제공하여 소형 분자 합성을 최적적으로 디자인하고 조절합니다.
An organic reaction toolbox provides structure-activity relationships for unique chemical reactions to optimally design and control small molecule synthesis.