크기
1 L
색상
white
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
MS Resin® is a new formula that expands what is possible with your printer. The formula is crafted to not be limited to a single printer - many SLA/DLP printers are compatible with MS Resin® including the Form1. The final surface texture has a unique matte finish. The resin is less viscous than most other resins and is easier to clean out from vats and off prints. It′s ideal for anyone who wants to explore superior material options for their UV Curable Printer.
법적 정보
MS Resin is a registered trademark of MadeSolid, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.