주요 문서
89798
Sigma-Aldrich
trans-4-(Boc-amino)cyclohexanecarboxylic acid
≥98.0% (TLC)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C12H21NO4
CAS Number:
Molecular Weight:
243.30
Beilstein:
7641071
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
≥98.0% (TLC)
양식
crystals
반응 적합성
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
응용 분야
peptide synthesis
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H]1CC[C@@H](CC1)C(O)=O
InChI
1S/C12H21NO4/c1-12(2,3)17-11(16)13-9-6-4-8(5-7-9)10(14)15/h8-9H,4-7H2,1-3H3,(H,13,16)(H,14,15)/t8-,9-
InChI key
KXMRDHPZQHAXML-KYZUINATSA-N
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)