문서
88944
Sigma-Aldrich
cis-[4-(Fmoc-amino)cyclohexyl]acetic acid
≥98.0% (HPLC)
동의어(들):
cis-4-(Fmoc-amino)cyclohexaneacetic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C23H25NO4
CAS Number:
Molecular Weight:
379.45
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
분석
≥98.0% (HPLC)
형태
powder
반응 적합성
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
응용 분야
peptide synthesis
작용기
Fmoc
저장 온도
2-8°C
SMILES string
OC(=O)C[C@@H]1CC[C@@H](CC1)NC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C23H25NO4/c25-22(26)13-15-9-11-16(12-10-15)24-23(27)28-14-21-19-7-3-1-5-17(19)18-6-2-4-8-20(18)21/h1-8,15-16,21H,9-14H2,(H,24,27)(H,25,26)/t15-,16+
InChI key
OAZYEKKFVGYBHJ-IYBDPMFKSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable