주요 문서
88063
Sigma-Aldrich
Tetraphenylphosphonium iodide
≥99.0% (CHN)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(C6H5)4P(I)
CAS Number:
Molecular Weight:
466.29
Beilstein:
3922216
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352000
PubChem Substance ID:
분석
≥99.0% (CHN)
불순물
≤1% water
mp
343-348 °C (lit.)
SMILES string
[I-].c1ccc(cc1)[P+](c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)