문서
87052
Sigma-Aldrich
4-Amino-1-butanol 2-chlorotrityl ether polymer-bound
extent of labeling: 0.3-1 mmol/g loading
동의어(들):
4-Amino-1-butyl 2-chlorotrityl ether polymer-bound, O-(2-Chlorotrityl)-4-amino-1-butanol polymer-bound
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
라벨링 범위
0.3-1 mmol/g loading
기질
crosslinked with 1% DVB
입자 크기
200-400 mesh