Key Documents
86998
Sigma-Aldrich
3,3-Diphenyl-L-alanine
≥98.0% (HPLC)
동의어(들):
β-Phenyl-L-phenylalanine, (S)-2-Amino-3,3-diphenylpropionic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C15H15NO2
CAS Number:
Molecular Weight:
241.29
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
≥98.0% (HPLC)
형태
powder
반응 적합성
reaction type: solution phase peptide synthesis
응용 분야
peptide synthesis
SMILES string
N[C@@H](C(c1ccccc1)c2ccccc2)C(O)=O
InChI
1S/C15H15NO2/c16-14(15(17)18)13(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13-14H,16H2,(H,17,18)/t14-/m0/s1
InChI key
PECGVEGMRUZOML-AWEZNQCLSA-N
픽토그램
Skull and crossbones
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral
Storage Class Code
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)