주요 문서
86848
Sigma-Aldrich
Tetrabutylammonium ethoxide solution
~40% in ethanol (NT)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CH3CH2CH2CH2)4N(OCH2CH3)
CAS Number:
Molecular Weight:
287.52
Beilstein:
6018401
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
형태
liquid
농도
~40% in ethanol (NT)
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CC[O-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.C2H5O/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;1-2-3/h5-16H2,1-4H3;2H2,1H3/q+1;-1
InChI key
SNUBRLWUQHFANK-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
FlameCorrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
73.4 °F
Flash Point (°C)
23 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)