Key Documents
86718
Sigma-Aldrich
N,N,N′,N′-Tetraethylsulfamide
≥99.0%
동의어(들):
TES
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(C2H5)2NSO2N(C2H5)2
CAS Number:
Molecular Weight:
208.32
Beilstein:
1773566
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥99.0%
형태
liquid
refractive index
n20/D 1.448 (lit.)
n20/D 1.449
bp
249-251 °C (lit.)
density
1.03 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCN(CC)S(=O)(=O)N(CC)CC
InChI
1S/C8H20N2O2S/c1-5-9(6-2)13(11,12)10(7-3)8-4/h5-8H2,1-4H3
InChI key
IYIAWAACGTUPCC-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
기타 정보
Aprotic, dipolar solvent for Grignard reactions
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
H.G. Richey et al.
The Journal of Organic Chemistry, 52, 479-479 (1987)
H.G. Richey et al.
The Journal of Organic Chemistry, 46, 2823-2823 (1981)