주요 문서
862045
Sigma-Aldrich
Suberyldicholine dichloride
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C18H38Cl2N2O4
CAS Number:
Molecular Weight:
417.41
UNSPSC 코드:
12352103
분석
97%
mp
197-199 °C (lit.)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)