Key Documents
861480
Sigma-Aldrich
Dihydrocytochalasin B γ-lactone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C29H39NO5
CAS Number:
Molecular Weight:
481.62
MDL number:
SMILES string
CC(CCCC1CCC(=O)O1)C\C=C\C2C(O)C(=C)C(C)C3C(Cc4ccccc4)NC(=O)C23O
InChI
1S/C29H39NO5/c1-18(9-7-13-22-15-16-25(31)35-22)10-8-14-23-27(32)20(3)19(2)26-24(30-28(33)29(23,26)34)17-21-11-5-4-6-12-21/h4-6,8,11-12,14,18-19,22-24,26-27,32,34H,3,7,9-10,13,15-17H2,1-2H3,(H,30,33)/b14-8+
InChI key
VJQJWFGRYRQFRH-RIYZIHGNSA-N
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)