Key Documents
861456
Sigma-Aldrich
Albizziin
98%
동의어(들):
L-(−)-2-Amino-3-ureidopropionic acid, L-2-Amino-3-ureidopropionic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
H2NCONHCH2CH(NH2)CO2H
CAS Number:
Molecular Weight:
147.13
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
분석
98%
광학 활성
[α]23/D −23.4°, c = 1 in 1 M HCl
mp
220-223 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
N[C@@H](CNC(N)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H9N3O3/c5-2(3(8)9)1-7-4(6)10/h2H,1,5H2,(H,8,9)(H3,6,7,10)/t2-/m0/s1
InChI key
GZYFIMLSHBLMKF-REOHCLBHSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)