주요 문서
860719
Sigma-Aldrich
D-allo-Isoleucine
97%
동의어(들):
(2R,3S)-2-Amino-3-methylpentanoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3CH2CH(CH3)CH(NH2)CO2H
CAS Number:
Molecular Weight:
131.17
Beilstein:
1721794
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
분석
97%
광학 활성
[α]20/D −38° in 6 M HCl
mp
291 °C (dec.) (lit.)
응용 분야
peptide synthesis
SMILES string
CC[C@H](C)[C@@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C6H13NO2/c1-3-4(2)5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)/t4-,5+/m0/s1
InChI key
AGPKZVBTJJNPAG-CRCLSJGQSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
교체됨
제품 번호
설명
가격
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)