문서
86055
Sigma-Aldrich
4-Sulfamoylbutyric acid
technical, ≥90% (T)
동의어(들):
3-Carboxypropanesulfonamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
NH2S(=O)2CH2CH2CH2COOH
CAS Number:
Molecular Weight:
167.18
Beilstein:
8254788
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
grade
technical
분석
≥90% (T)
형태
crystals
반응 적합성
reagent type: cross-linking reagent
불순물
≤5% water
mp
~90 °C (dec.)
작용기
carboxylic acid
sulfonamide
SMILES string
O=S(N)(CCCC(O)=O)=O
InChI
1S/C4H9NO4S/c5-10(8,9)3-1-2-4(6)7/h1-3H2,(H,6,7)(H2,5,8,9)
InChI key
OMPGKWICGUBROA-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable