Key Documents
860484
Sigma-Aldrich
4-Nitrophenyl N-acetyl-β-D-glucosaminide
99%
동의어(들):
4-Nitrophenyl-2-acetamido-2-deoxy-β-D-glucopyranoside, 4-nitrophenyl-N-acetyl-β-D-glucosaminide, p-Nitrophenyl 2-acetamido-2-deoxy-β-D-glucopyranoside
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C14H18N2O8
CAS Number:
Molecular Weight:
342.30
Beilstein:
96193
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
분석
99%
광학 활성
[α]22/D −16.0°, c = 0.5 in H2O
mp
210-212 °C (lit.)
SMILES string
CC(=O)N[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@H]1Oc2ccc(cc2)[N+]([O-])=O
교체됨