주요 문서
860425
Sigma-Aldrich
Myristyltrimethylammonium bromide
99%
동의어(들):
Tetradecyltrimethylammonium bromide, Trimethyl(tetradecyl)ammonium bromide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3(CH2)13N(Br)(CH3)3
CAS Number:
Molecular Weight:
336.39
Beilstein:
3633227
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
분석
99%
분자량
micellar avg mol wt 27,000
응집 번호
80
CMC
4-5 mM (20-25°C)
mp
245-250 °C (lit.)
SMILES string
[Br-].CCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C17H38N.BrH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(2,3)4;/h5-17H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
CXRFDZFCGOPDTD-UHFFFAOYSA-M
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Cationic detergent, antiseptic.
교체됨
제품 번호
설명
가격
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Mihaela Necula et al.
The Journal of biological chemistry, 282(14), 10311-10324 (2007-02-08)
Alzheimer disease is characterized by the abnormal aggregation of amyloid beta peptide into extracellular fibrillar deposits known as amyloid plaques. Soluble oligomers have been observed at early time points preceding fibril formation, and these oligomers have been implicated as the