Key Documents
859869
Sigma-Aldrich
5-Thio-D-glucose
predominantly α-anomer, 96%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H12O5S
CAS Number:
Molecular Weight:
196.22
Beilstein:
1865193
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352201
PubChem Substance ID:
분석
96%
광학 활성
[α]20/D +224°, c = 1 in 0.1 M HCl
mp
135-138 °C (lit.)
SMILES string
OC[C@H]1S[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O5S/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6+/m1/s1
InChI key
KNWYARBAEIMVMZ-DVKNGEFBSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
교체됨
제품 번호
설명
가격
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)