Key Documents
858803
Sigma-Aldrich
(2-Naphthoxy)acetic acid, N-hydroxysuccinimide ester
98%
동의어(들):
N-Succinimidyl 2-naphthoxyacetate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C16H13NO5
CAS Number:
Molecular Weight:
299.28
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
Quality Level
분석
98%
mp
150-152 °C (lit.)
SMILES string
O=C(COc1ccc2ccccc2c1)ON3C(=O)CCC3=O
애플리케이션
Reagent for derivatization of amino acids and peptides.
포장
Packaged in glass bottles
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)