문서
858706
Sigma-Aldrich
p-Amino-DL-phenylalanine
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
H2NC6H4CH2CH(NH2)CO2H · xH2O
CAS Number:
Molecular Weight:
180.20
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
분석
97%
mp
255-258 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
O.NC(Cc1ccc(N)cc1)C(O)=O