주요 문서
858013
Sigma-Aldrich
5′-Acetyl-2′,3′-isopropylideneadenosine
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C15H19N5O5
CAS Number:
Molecular Weight:
349.34
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
분석
98%
SMILES string
CC(=O)OC[C@H]1O[C@H]([C@@H]2OC(C)(C)O[C@H]12)n3cnc4c(N)ncnc34
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)