주요 문서
857823
Sigma-Aldrich
4-Sulfophenyl isothiocyanate sodium salt monohydrate
technical grade
동의어(들):
4-Isothiocyanatobenzenesulfonic acid sodium salt monohydrate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
NaO3SC6H4NCS·H2O
CAS Number:
Molecular Weight:
255.25
Beilstein:
3777198
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Grade
technical grade
형태
powder
작용기
isothiocyanate
sulfonic acid
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[Na+].[H]O[H].[O-]S(=O)(=O)c1ccc(cc1)N=C=S
InChI
1S/C7H5NO3S2.Na.H2O/c9-13(10,11)7-3-1-6(2-4-7)8-5-12;;/h1-4H,(H,9,10,11);;1H2/q;+1;/p-1
InChI key
TYLQYONISARSPL-UHFFFAOYSA-M
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Health hazard
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)