Key Documents
856770
Sigma-Aldrich
DL-Alanine β-naphthylamide hydrochloride
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3CH(NH2)CONHC10H7·HCl
CAS Number:
Molecular Weight:
250.72
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
분석
98%
mp
258-260 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
Cl.CC(N)C(=O)Nc1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C13H14N2O.ClH/c1-9(14)13(16)15-12-7-6-10-4-2-3-5-11(10)8-12;/h2-9H,14H2,1H3,(H,15,16);1H
InChI key
WNLRRMRLNYQNOZ-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
교체됨
제품 번호
설명
가격
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)