주요 문서
855553
Sigma-Aldrich
β-Carotene
95%
동의어(들):
trans-β-Carotene, Provitamin A
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C40H56
CAS Number:
Molecular Weight:
536.87
Beilstein:
1917416
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
분석
95%
mp
178-179 °C (lit.)
λmax
450 nm
478 nm (2nd)
SMILES string
CC1=C(\C=C\C(C)=C\C=C\C(C)=C\C=C\C=C(C)\C=C\C=C(C)\C=C\C2=C(C)CCCC2(C)C)C(C)(C)CCC1
애플리케이션
Provitamin A1. Antioxidant in biological systems.
교체됨
제품 번호
설명
가격
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
R Zamora et al.
The Journal of nutrition, 121(1), 50-56 (1991-01-01)
Five groups of five weanling rats were each fed a Torula yeast-based diet either unsupplemented or supplemented with 30 mg beta-carotene/kg, 30 IU vitamin E/kg, 1 mg selenium/kg or 30 mg coenzyme Q10/kg. Elevated levels of plasma aspartate aminotransferase and