주요 문서
855472
Sigma-Aldrich
S-Methyl-L-cysteine
97%
동의어(들):
(R)-2-Amino-3-(methylmercapto)propionic acid, SMLC
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3SCH2CH(NH2)CO2H
CAS Number:
Molecular Weight:
135.18
Beilstein:
1721675
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
분석
97%
광학 활성
[α]20/D −30°, c = 1 in H2O
SMILES string
CSC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C4H9NO2S/c1-8-2-3(5)4(6)7/h3H,2,5H2,1H3,(H,6,7)/t3-/m0/s1
InChI key
IDIDJDIHTAOVLG-VKHMYHEASA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
교체됨
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)