문서
855251
Sigma-Aldrich
5-Carbethoxy-2-thiouracil
98%
동의어(들):
2-Thioisoorotic acid ethyl ester, 5-Carbethoxy-4-hydroxy-2-mercaptopyrimidine, Ethyl 2-thiouracil-5-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H8N2O3S
CAS Number:
Molecular Weight:
200.22
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
98%
mp
249-255 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
CCOC(=O)c1cnc(S)nc1O