주요 문서
852783
Sigma-Aldrich
5′-Tosyladenosine
≥99%
동의어(들):
5′-O-p-Toluenesulfonyladenosine, Adenosine 5′-tosylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C17H19N5O6S
CAS Number:
Molecular Weight:
421.43
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
Quality Level
분석
≥99%
SMILES string
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)OC[C@H]2O[C@H]([C@H](O)[C@@H]2O)n3cnc4c(N)ncnc34
InChI
1S/C17H19N5O6S/c1-9-2-4-10(5-3-9)29(25,26)27-6-11-13(23)14(24)17(28-11)22-8-21-12-15(18)19-7-20-16(12)22/h2-5,7-8,11,13-14,17,23-24H,6H2,1H3,(H2,18,19,20)/t11-,13-,14-,17-/m1/s1
InChI key
CAXLRAROZXYOHH-LSCFUAHRSA-N
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)