문서
85271
Sigma-Aldrich
Silver perchlorate hydrate
≥96.0% (calc. based on dry substance, AT)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
AgClO4 · xH2O
CAS Number:
Molecular Weight:
207.32 (anhydrous basis)
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
분석
≥96.0% (calc. based on dry substance, AT)
형태
powder or crystals
반응 적합성
reagent type: oxidant
불순물
≤12% water
SMILES string
O.[Ag+].[O-]Cl(=O)(=O)=O
InChI
1S/Ag.ClHO4.H2O/c;2-1(3,4)5;/h;(H,2,3,4,5);1H2/q+1;;/p-1
InChI key
IXFNJWPLHOWEPT-UHFFFAOYSA-M
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Flame over circleCorrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 2 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges