주요 문서
852619
Sigma-Aldrich
6-(γ,γ-Dimethylallylamino)purine riboside
98%
동의어(들):
2iP Riboside, 6-(3,3-Dimethylallylamino)purine riboside, N6-(γ,γ-Dimethylallyl)adenosine, N6-(2-Isopentenyl)adenosine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C15H21N5O4
CAS Number:
Molecular Weight:
335.36
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
분석
98%
SMILES string
C\C(C)=C\CNc1ncnc2n(cnc12)[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]3O
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)