주요 문서
851949
Sigma-Aldrich
(−)-Adenosine 3′-monophosphate hydrate
99%
동의어(들):
3′-Adenylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H14N5O7P · xH2O
CAS Number:
Molecular Weight:
347.22 (anhydrous basis)
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
분석
99%
양식
powder
광학 활성
[α]22/D −41.6°, c = 1 in H2O
mp
210 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
[H]O[H].Nc1ncnc2n(cnc12)[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](OP(O)(O)=O)[C@H]3O
InChI
1S/C10H14N5O7P.H2O/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-6(17)7(4(1-16)21-10)22-23(18,19)20;/h2-4,6-7,10,16-17H,1H2,(H2,11,12,13)(H2,18,19,20);1H2/t4-,6-,7-,10-;/m1./s1
InChI key
HAWIDQLWSQBRQS-MCDZGGTQSA-N
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)