주요 문서
84656
Sigma-Aldrich
1,3-Di-Boc-2-(carboxymethyl)guanidine
≥97.0%
동의어(들):
N-(N,N′-Di-Boc-guanyl)glycine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C13H23N3O6
CAS Number:
Molecular Weight:
317.34
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
분석
≥97.0%
형태
powder
색상
white
응용 분야
peptide synthesis
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)NC(NC(=O)OC(C)(C)C)=NCC(O)=O
InChI
1S/C13H23N3O6/c1-12(2,3)21-10(19)15-9(14-7-8(17)18)16-11(20)22-13(4,5)6/h7H2,1-6H3,(H,17,18)(H2,14,15,16,19,20)
InChI key
ZJYJFQDYIMDGDG-UHFFFAOYSA-N
기타 정보
Guanidinylation reagent
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
K C Nicolaou et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 6(8), 1185-1208 (1998-10-24)
Recent studies demonstrated that peptide and antibody antagonists of integrin alpha v beta 3 block angiogenesis and tumor growth. In this article, the design, synthesis and biological evaluation of a series of nitroaryl ether-based, nonpeptide mimetics are described. The design