문서
82366
Sigma-Aldrich
3-(tert-Butoxy)propylamine
technical, ≥90% (GC)
동의어(들):
3-Aminopropyl tert-butyl ether
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(H3C)3COCH2CH2CH2NH2
CAS Number:
Molecular Weight:
131.22
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
grade
technical
분석
≥90% (GC)
SMILES string
CC(C)(C)OCCCN
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter