문서
82356
Sigma-Aldrich
3,5,5-Trimethylhexyl 3,5,5-trimethylhexanoate
technical, ≥70% (GC)
동의어(들):
3,5,5-Trimethylhexyl 3,5,5-trimethylcaproat
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CH3)3CCH2CH(CH3)CH2COOCH2CH2CH(CH)3CH2C(CH3)3
CAS Number:
Molecular Weight:
284.48
Beilstein:
1785018
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
grade
technical
분석
≥70% (GC)
refractive index
n20/D 1.437
산성 값
≤1.0
요오드 값
≤1.0
비누화 값
185‑200
전이 온도
solidification point ≤−15 °C
density
0.856 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
CC(CCOC(=O)CC(C)CC(C)(C)C)CC(C)(C)C