주요 문서
81998
Sigma-Aldrich
(S)-Boc-2-(trifluoromethyl)-β-Homophe-OH
≥98.0% (HPLC)
동의어(들):
(S)-3-(Boc-amino)-4-[2-(trifluoromethyl)phenyl]butyric acid, Boc-2-(trifluoromethyl)-L-β-homophenylalanine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C16H20F3NO4
CAS Number:
Molecular Weight:
347.33
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
≥98.0% (HPLC)
양식
powder
반응 적합성
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
응용 분야
peptide synthesis
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](CC(O)=O)Cc1ccccc1C(F)(F)F
InChI
1S/C16H20F3NO4/c1-15(2,3)24-14(23)20-11(9-13(21)22)8-10-6-4-5-7-12(10)16(17,18)19/h4-7,11H,8-9H2,1-3H3,(H,20,23)(H,21,22)/t11-/m0/s1
InChI key
YQJFIZXCXGBMPB-NSHDSACASA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)