Key Documents
81964
Sigma-Aldrich
1-Boc-4-piperidylacetic acid
≥98.0% (TLC)
동의어(들):
1-Boc-4-piperidineacetic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C12H21NO4
CAS Number:
Molecular Weight:
243.30
Beilstein:
7028968
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
분석
≥98.0% (TLC)
형태
crystals
반응 적합성
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
응용 분야
peptide synthesis
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(CC1)CC(O)=O
InChI
1S/C12H21NO4/c1-12(2,3)17-11(16)13-6-4-9(5-7-13)8-10(14)15/h9H,4-8H2,1-3H3,(H,14,15)
InChI key
ZXFLMSIMHISJFV-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)