문서
81547
Sigma-Aldrich
Polystyrene AM-COOH
suitable for peptide synthesis, extent of labeling: 0.8-1.2 mmol/g N loading
동의어(들):
(Succinylaminomethyl)polystyrene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
형태
solid
반응 적합성
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
reactivity: alcohol reactive
라벨링 범위
0.8-1.2 mmol/g N loading
기질
crosslinked with 1% DVB
입자 크기
200-400 mesh
응용 분야
peptide synthesis
저장 온도
2-8°C
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable