Key Documents
809098
Sigma-Aldrich
Sodium 2-Naphthalenemethanesulfinate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C11H9NaO2S
Molecular Weight:
228.24
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
형태
powder
반응 적합성
reaction type: C-C Bond Formation
reaction type: C-H Activation
reagent type: catalyst
작용기
sulfinic acid
SMILES string
O=S(O[Na])CC1=CC2=CC=CC=C2C=C1
InChI
1S/C11H10O2S.Na/c12-14(13)8-9-5-6-10-3-1-2-4-11(10)7-9;/h1-7H,8H2,(H,12,13);/q;+1/p-1
InChI key
FIUBTIUINOLGCP-UHFFFAOYSA-M
일반 설명
Sodium 2-Naphthalenemethanesulfinate is a sulfinate reagent bearing a napthalene moiety.
애플리케이션
The following Baran Sulfinate is a part of a toolbox of diversification reagents, which are ideal for the late-stage functionalization of nitrogen-containing heterocycles. The regioselectivity can be effectively tuned by modification of the pH and solvent selection.
법적 정보
Diversinates is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
Lot/Batch Number
죄송합니다. 지금은 이 제품에 대한 COA이(가) 온라인에서 제공되지 않습니다.
문서
Rapidly diversify (hetero)aromatic scaffolds for chemical industry needs amid resource and time constraints, ensuring efficiency.