주요 문서
80587
Sigma-Aldrich
(S)-Fmoc-3-methyl-β-Homophe-OH
≥98.0% (HPLC)
동의어(들):
(S)-3-(Fmoc-amino)-4-(3-methylphenyl)butyric acid, Fmoc-3-methyl-L-β-homophenylalanine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C26H25NO4
CAS Number:
Molecular Weight:
415.48
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
분석
≥98.0% (HPLC)
양식
crystals
응용 분야
peptide synthesis
작용기
Fmoc
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Cc1cccc(C[C@@H](CC(O)=O)NC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24)c1
InChI
1S/C26H25NO4/c1-17-7-6-8-18(13-17)14-19(15-25(28)29)27-26(30)31-16-24-22-11-4-2-9-20(22)21-10-3-5-12-23(21)24/h2-13,19,24H,14-16H2,1H3,(H,27,30)(H,28,29)/t19-/m0/s1
InChI key
UKIDBCGNTDOQRO-IBGZPJMESA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)