문서
804053
Sigma-Aldrich
Choline bicarbonate-13C solution
~80% in water, 98 atom % 13C, 98% (CP)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C5H14NOH13CO3
Molecular Weight:
166.18
UNSPSC 코드:
12352115
동위원소 순도
98 atom % 13C
분석
98% (CP)
형태
solution
농도
~80% in water
질량 이동
M+1
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable