주요 문서
80061
Sigma-Aldrich
Fmoc-D-Ala-OPfp
≥98.0%
동의어(들):
Fmoc-D-alanine pentafluorophenyl ester
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C24H16F5NO4
CAS Number:
Molecular Weight:
477.38
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
제품명
Fmoc-D-Ala-OPfp, ≥98.0%
분석
≥98.0%
양식
powder
반응 적합성
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
응용 분야
peptide synthesis
작용기
Fmoc
저장 온도
2-8°C
SMILES string
C[C@@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(=O)Oc4c(F)c(F)c(F)c(F)c4F
InChI
1S/C24H16F5NO4/c1-11(23(31)34-22-20(28)18(26)17(25)19(27)21(22)29)30-24(32)33-10-16-14-8-4-2-6-12(14)13-7-3-5-9-15(13)16/h2-9,11,16H,10H2,1H3,(H,30,32)/t11-/m1/s1
InChI key
CJXZXBGKOSXBFR-LLVKDONJSA-N
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)