Key Documents
79231
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-α-(Trifluoromethyl)benzyl alcohol
puriss., ≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
동의어(들):
(−)-Phenyl(trifluoromethyl)carbinol, (R)-(−)-1-Phenyl-2,2,2-trifluoroethanol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6H5CH(CF3)OH
CAS Number:
Molecular Weight:
176.14
Beilstein:
2413959
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352002
PubChem Substance ID:
grade
puriss.
분석
≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
광학 활성
[α]20/D −31.5±0.5°, neat
광학 순도
enantiomeric ratio: ≥98:2 (GC)
refractive index
n20/D 1.459 (lit.)
n20/D 1.462
bp
73-76 °C/9 mmHg (lit.)
mp
20 °C (lit.)
density
1.300 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
O[C@H](c1ccccc1)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H7F3O/c9-8(10,11)7(12)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7,12H/t7-/m1/s1
InChI key
VNOMEAQPOMDWSR-SSDOTTSWSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
기타 정보
Chiral solvent for the determination of enantiomeric composition by NMR ; Chiral auxiliary
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
188.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
87 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
M. Bucciarelli et al.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 2152-2152 (1980)
A. Forni et al.
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 588-588 (1981)
Pirkle, W.H. and Rinaldi, P.L.
The Journal of Organic Chemistry, 42, 3217-3217 (1977)