주요 문서
790613
Sigma-Aldrich
Methyl 6-O-trityl-α-D-galactopyranoside
96% (HPLC)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C26H28O6
CAS Number:
Molecular Weight:
436.50
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
96% (HPLC)
광학 활성
[α]22/D +55.0°, c = 0.5% in methanol
저장 온도
−20°C
SMILES string
O[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](OC)O[C@H](COC(C2=CC=CC=C2)(C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C4)[C@@H]1O
InChI
1S/C26H28O6/c1-30-25-24(29)23(28)22(27)21(32-25)17-31-26(18-11-5-2-6-12-18,19-13-7-3-8-14-19)20-15-9-4-10-16-20/h2-16,21-25,27-29H,17H2,1H3/t21-,22+,23+,24-,25+/m1/s1
InChI key
WYAMNJUPQNEGOI-MQZWXTIWSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)