Key Documents
790400
Sigma-Aldrich
Potassium 2-chloro-4-(trifluoromethyl)pyridine-3-trifluoroborate
96%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H2BClF6KN
Molecular Weight:
287.44
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
96%
형태
solid
mp
330-333 °C
SMILES string
ClC1=C([B-](F)(F)F)C(C(F)(F)F)=CC=N1.[K+]
InChI
1S/C6H2BClF6N.K/c8-5-4(7(12,13)14)3(1-2-15-5)6(9,10)11;/h1-2H;/q-1;+1
InChI key
LQQDLQPZJJRMON-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)