주요 문서
78927
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-1-Phenyl-2-propanol
≥97.0% (sum of enantiomers, GC)
동의어(들):
(S)-(+)-α-Methylphenethyl alcohol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H12O
CAS Number:
Molecular Weight:
136.19
Beilstein:
2553541
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥97.0% (sum of enantiomers, GC)
형태
liquid
광학 활성
[α]20/D +41±1°, c = 5.3% in benzene
광학 순도
enantiomeric ratio: ≥99:1 (GC)
refractive index
n20/D 1.521
bp
95-97 °C/11 mmHg (lit.)
density
0.993 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
C[C@H](O)Cc1ccccc1
InChI
1S/C9H12O/c1-8(10)7-9-5-3-2-4-6-9/h2-6,8,10H,7H2,1H3/t8-/m0/s1
InChI key
WYTRYIUQUDTGSX-QMMMGPOBSA-N
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
185.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
85 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)