주요 문서
78265
Sigma-Aldrich
2-Phenylbutyric acid anhydride
purum, ≥98.0% (NT)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
[CH3CH2CH(C6H5)CO]2O
CAS Number:
Molecular Weight:
310.39
Beilstein:
2062222
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
grade
purum
분석
≥98.0% (NT)
refractive index
n20/D 1.531
bp
132 °C/0.1 mmHg (lit.)
density
1.072 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
CCC(C(=O)OC(=O)C(CC)c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C20H22O3/c1-3-17(15-11-7-5-8-12-15)19(21)23-20(22)18(4-2)16-13-9-6-10-14-16/h5-14,17-18H,3-4H2,1-2H3
InChI key
NMVCQWBTTHDUQD-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)