문서
78055
Sigma-Aldrich
L-Phenylalanine allyl ester p-toluenesulfonate salt
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C12H15NO2 · C7H8O3S
CAS Number:
Molecular Weight:
377.45
Beilstein:
5212778
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
광학 활성
[α]20/D +10.5±1°, c = 1% in DMF
mp
155-158 °C
응용 분야
peptide synthesis
SMILES string
Cc1ccc(cc1)S(O)(=O)=O.N[C@@H](Cc2ccccc2)C(=O)OCC=C
InChI
1S/C12H15NO2.C7H8O3S/c1-2-8-15-12(14)11(13)9-10-6-4-3-5-7-10;1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h2-7,11H,1,8-9,13H2;2-5H,1H3,(H,8,9,10)/t11-;/m0./s1
InChI key
PKXPRZFLCJFMHN-MERQFXBCSA-N
기타 정보
Used in peptide and N-glycopeptide synthesis; the ester is selectively deblocked with (Ph3P)3RhCl
문서 라이브러리 방문
H. Waldmann et al.
Liebigs Ann. Chem., 1712-1712 (1983)